850115P
Avanti
IP3(1,4,5)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-myo-inositol-1,4,5-triphosphate (ammonium salt)
157,59 $
About This Item
157,59 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850115P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850115P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available