51351
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5-pentakis-phosphate decasodium salt
≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-myo-Inositol 1,2,3,5,6-pentakis-phosphate decasodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥80% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C6H17O21P5.10Na/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13;;;;;;;;;;/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;;;;;;;;;/m0........../s1
Clé InChI
GFGCWCIISVRGOQ-LYSXXYGLSA-D
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable