840063P
Avanti
18:0-18:2 PS
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (840063P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840063P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,38-39H,3-11,13,15-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Clé InChI
AHMHWPOYIVVEKN-PTDXFASBSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement