840039C
Avanti
18:0-18:1 PS
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); SOPS; PS(18:0/18:1(9Z)); 110672
234,84 $
About This Item
234,84 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (840039C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840039C
Concentration
10 mg/mL (840039C-10mg)
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Clé InChI
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3