810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810609C
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
1 030,00 $
About This Item
1 030,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810609C
Concentration
1 mg/mL (810609C-1mg)
Type de lipide
phospholipids
ESR probes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3