790981P
Avanti
14:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Synonyme(s) :
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine- N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DMPE-DTPA (Gd)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (790981P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 790981P
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C