Documents
L2515
Sigma-Aldrich
Acide lipotéichoïque from Staphylococcus aureus
bacterial cell wall polymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
Staphylococcus aureus
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
L'acide lipotéichoïque (LTA) est fixé sur un lipide qui est abondant dans la paroi cellulaire des bactéries à Gram positif. Le LTA est un motif moléculaire associé aux pathogènes (PAMP, pathogen-associated molecular-pattern) qui est reconnu par le toll-like receptor-2 (TLR2). L'interaction entre les deux provoque l'activation de NF-kB.
L'acide lipotéichoïque (LTA) est un polymère linéaire de phosphate de glycérol à liaison phosphodiester lié de manière covalente à un lipide. La position C2 sur le phosphate de glycérol est habituellement glycosylée ou D-alanylée. Le LTA est amphipathique du fait de la présence du squelette de phosphate de glycérol négativement chargé et du lipide hydrophobe. La partie lipidique est liée par voie hydrophobe à la membrane cellulaire, tandis que la partie poly(glycérol phosphate) s'étend à l'intérieur de la paroi cellulaire.
Application
L'acide lipotéichoïque issu de Staphylococcus aureus a été utilisé :
  • pour étudier les propriétés de liaison du peptide "SpHyastatin" aux lipopolysaccharides et à l'acide lipotéichoïque à l'aide d'un essai immuno-enzymatique (ELISA).
  • pour mesurer l'interleukine-6 (IL-6) produite par des splénocytes avec un test ELISA de type sandwich.
  • comme agoniste du récepteur TLR2/6 (Toll-like receptor 2/6) pour explorer son potentiel à induire le phénotype de macrophage M1 tumoricide.
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide lipotéichoïque (LTA) est un composant complexe des parois cellulaires des bactéries à Gram positif, impliqué dans une vaste gamme de processus cellulaires, notamment dans la stimulation des réponses immunitaires et des voies de signalisation. Le LTA diffère selon l'espèce de bactérie à Gram positif. L'acide lipotéichoïque issu de Streptococcus aureus peut être utilisé pour comparer sa structure, son immunogénicité et ses fonctions à celles d'autres LTA bactériens.
L′acide lipotéichoïque (LTA) est un composant complexe des parois cellulaires des bactéries à Gram positif, impliqué dans une vaste gamme de processus cellulaires, notamment dans la stimulation des réponses immunitaires et des voies de signalisation. Le LTA diffère selon l′espèce de bactérie à Gram positif. L′acide lipotéichoïque issu de Streptococcus aureus peut être utilisé pour comparer sa structure, son immunogénicité et ses fonctions à celles d′autres LTA bactériens.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Simin Rezania et al.
Cancer cell international, 14, 54-54 (2014-06-27)
Many types of tumors are organized in a hierarchy of heterogeneous cell populations with different molecular signature. Such heterogeneity may be associated with different responsiveness to microenvironment stimuli. In the present study, the effects of lipopolysaccharide (LPS) and lipoteichoic acid
S Morath et al.
The Journal of experimental medicine, 193(3), 393-397 (2001-02-07)
Lipoteichoic acids (LTAs) have been proposed as putative Gram-positive immunostimulatory counterparts to Gram-negative lipopolysaccharides. However, LTA from Staphylococcus aureus, the clinically most frequent Gram-positive pathogen, was inactive after purification. Here, a novel isolation procedure to prepare pure (>99%) biologically active
Nien-Tzu Chou et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012, 735396-735396 (2013-01-11)
Chlorella sorokiniana (CS) is a unicellular green alga. The extracts of Chlorella have been used as treatments for relieving hypertension and modulating immune response. The detailed mechanisms are not clear yet. In this study, we sought to study the molecular
Varenka J Barbero-Becerra et al.
World journal of gastroenterology, 17(10), 1317-1325 (2011-04-02)
To study the role of gram-positive and gram-negative bacteria in the pathogenesis of liver injury, specifically the activation of inflammatory mediators. Peripheral blood mononuclear cells of 20 out-patients were studied, 10 of them with cirrhosis. Peripheral blood mononuclear cells were
Ingmar J J Claes et al.
Microbial cell factories, 11, 161-161 (2012-12-18)
Probiotic bacteria are increasingly used as immunomodulatory agents. Yet detailed molecular knowledge on the immunomodulatory molecules of these bacteria is lagging behind. Lipoteichoic acid (LTA) is considered a major microbe-associated molecular pattern (MAMP) of Gram-positive bacteria. However, many details and