790304P
Avanti
Coag Reagent I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304P, powder
Synonyme(s) :
Coag Reagent, Coagulation Reagent I, contains DOPE:DOPS:DOPC (5:3:2 w/w)
486,16 $
About This Item
486,16 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (790304P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790304P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304P
Application(s)
microbiology
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available