700188P
Avanti
14-dehydro zymostenol
powder
Synonyme(s) :
14-dehydro zymostenol, Cholesta-8(9),14-dien-3β-ol
644,00 $
About This Item
644,00 $
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (700188P-1MG)
package of 1 × 5 mg (700188P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(CC2)C(C3=C2[C@]4(C)C(CC3)C[C@@H](O)CC4)=CCC1C(CCCC(C)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h12,18-21,23,28H,6-11,13-17H2,1-5H3/t19?,20?,21-,23?,26-,27+/m0/s1
Clé InChI
AWBZPJQUWZBRII-BTEGJBIDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-5MG)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable