H9384
22(R)-Hydroxycholesterol
≥98%
Synonyme(s) :
22α-Hydroxycholesterol, 5-Cholestene-3β,22(R)-diol, 5-Cholestene-3β,22[R]-diol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)[C@H](O)CCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,27+/m0/s1
Clé InChI
RZPAXNJLEKLXNO-GFKLAVDKSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable