700064P
Avanti
cholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
b-Cholestanol; Dihydrocholesterol; Zymostanol; Cholestan-3b-ol; Dihydrocholesterin; 110828
144,20 $
About This Item
144,20 $
Produits recommandés
Description
5α-cholestan-3β-ol
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700064P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
Clé InChI
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable