700167P
Avanti
18:1 stigmasteryl glucose
6-O-oleoyl-stigmasteryl-β-D-glucose, powder
Synonyme(s) :
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] stigmasterol
225,57 $
About This Item
225,57 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700167P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700167P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C