700016P
Avanti
cholesterol sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand 700016P
Synonyme(s) :
cholesterol sulfonate; cholesteryl sulfate; sodium cholesteryl sulfate; cholesteryl sulphate
153,47 $
About This Item
153,47 $
Produits recommandés
Description
cholesterol 3-sulfate (sodium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (700016P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (700016P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700016P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700016P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
Clé InChI
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable