Principaux documents
600511
Avanti
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack), 5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure
1 EA
27,50 $
27,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
27,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
27,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Conditionnement
vial of 3 × 5 mL (600511-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Conditionnement
pkg of 3 x 5 mL vials; 5mL glass amber screw cap vial (600511-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Schott is a registered trademark of Schott AG