Principaux documents
330277P
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
1 MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
227,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H39D4NO6
Poids moléculaire :
469.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (330277P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Clé InChI
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330277P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable