Principaux documents
330257P
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β;-cholanic acid-3α;,12α;-diol (2,2,4,4-d4)
5 MG
409,00 $
409,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
409,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H36D4O4
Poids moléculaire :
396.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
409,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x5 mg (330257P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clé InChI
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330257P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable