Principaux documents
330256P
Avanti
Cholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol (2,2,4,4-d4)
5 MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
227,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H36D4O5
Poids moléculaire :
412.60
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x5 mg (330256P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
Clé InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-HPOHQYGFSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330256P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable