Documents
700266P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H43NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.62
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg ((700226P-10MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700266P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable