Principaux documents
330273W
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
100 μG
285,00 $
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
285,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H39D4NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.65
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (MS)
Forme
methanol solution
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL in methanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,24-,25-,26+/m0/s1/i8D2,12D2
Clé InChI
GHCZAUBVMUEKKP-HSOAMOTCSA-N
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330273W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C