Principaux documents
330277W
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
100 μG
302,00 $
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
302,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H39D4NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (MS)
Forme
methanol solution
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL in methanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])C[C@H]3O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
Clé InChI
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330277W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C