Principaux documents
330279P
Avanti
Tauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β;-cholanic acid-3α;,7β;-diol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H40D4NNaO6S
Poids moléculaire :
525.71
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
(TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (330279P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2;
Clé InChI
IYPNVUSIMGAJFC-OICBMEOSSA-M
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330279P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable