Z742927
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 19 L Jerrycan
Synonyme(s) :
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
483,00 $
About This Item
483,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 19 L Jerrycan
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc.
Description générale
Caractéristiques et avantages
- concentrated
- ideal for use as acid wash or rinse
- phosphate free, biodegradable and readily disposable
- combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3