Documents
Z742917
CITRANOX® acid detergent, biodegradable
pack of 947 mL
Synonyme(s) :
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.34
Conditionnement
pack of 947 mL
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc. 1832
Informations légales
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable