Z273228
Alconox® detergent
0.5 oz packs
Synonyme(s) :
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
167,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
About This Item
167,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
Conditionnement
pkg of 12 x 50 × 0.5 oz in 12PAK
pkg of 50 × 0.5 oz in 1PAK
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc. 1112 (12 packs of 50ea)
Alconox, Inc. 1112-1 (1 pack of 50ea)
Application(s)
PFAS testing
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Highly concentrated and cost-efficient
- Biodegradable and readily disposable
- Penetrating wetting power saves time
- Provides reliable results and no interfering residues
- Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.