Documents
Z742916
Détergent liquide Liquinox® sans phosphates
3.8 L packs
Synonyme(s) :
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.34
Conditionnement
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
Technique(s)
tissue culture: suitable
Application(s)
detection
Description générale
Détergent anionique concentré pour le nettoyage manuel et ultrasonique. Rinçage facile pour vous permettre d′obtenir des résultats fiables sans résidus causant des interférences. Extrêmement doux et complètement soluble dans l′eau dure et l′eau douce. Autorisé par l′USDA. Dilution au 1/100e, pH 8,5
Informations légales
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable