Principaux documents
Z740629
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 80 mL, dish diam. × H 60 mm × 35 mm
6 EA
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
253,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
pack of 6 ea
Capacité
80 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
60 mm × 35 mm
Description générale
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC