CLS3140190
Pyrex® crystallizing dish
capacity 2,500 mL, O.D. × H ~190 mm × 100 mm
Synonyme(s) :
Corning® 3140
332,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
332,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3140-190
D.E. × H
~190 mm × 100 mm
Capacité
2,500 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
- The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
- Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.