Principaux documents
Z676748
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Reload insert
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier
Reload insert
Tip design ART 200
Conditionnement
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2069-05-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
200 μL
Volume
200 μL
Catégories apparentées
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.