Principaux documents
Z717207
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
960 EA
329,00 $
4800 EA
1 260,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
329,00 $
4800 EA
1 260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier
Conditionnement
pack of 960 ea (racked)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2069G
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
200 μL
Volume
200 μL
Compatibilité
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
  • Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
Catégories apparentées
Description générale
A Genomic tip refers to a tip with a wide-bore orifice. This kind of tip is perfect for pipetting more viscous samples such as blood as well as for preventing the shearing of genomic DNA during sample processing and preparation.
Conditionnement
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.