Principaux documents
Z676802
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Hinged rack
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
4 X 768 EA
1 070,00 $
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 X 768 EA
1 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 1000XL
Conditionnement
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2179-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
1 mL
Volume
1000 μL
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.