Z675563
Polypropylene carboy
size 20 L
190,00 $
About This Item
190,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F10794-0050
Taille
20 L
Catégories apparentées
Description générale
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- One large handle for transport or pouring