Principaux documents
Z360287
Sigma-Aldrich
Carboy spigots
polypropylene
Synonyme(s) :
plastic spigot, plastic spigots
1 EA
104,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
104,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121820
Nomenclature NACRES :
NB.35
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 6422-0010
Catégories apparentées
Description générale
Zapfhähne passend für alle Nalgene Behälter. Beide Teile sind autoklavierbar. Gewinde mit 11/8 in × 12 in. Gewindedurchmesser. Hahn mit Schlauchanschluß für 5/8 in. I.D.
Adapter accepts 1/4 to 5/16 in. tubing. This spigot is the standard fitting for all Nalgene carboys. Do not autoclave adapter.