Principaux documents
Z610224
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 1340133
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
300 mm
Capacité
1 mL , 0.007 mL accuracy
Couleur
amber graduations
Description générale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.