Principaux documents
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
12 EA
240,00 $
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
Capacité
5 mL
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC