Principaux documents
Z740931
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
12 EA
240,00 $
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
Capacité
2.0 mL
Couleur
orange
Description générale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC