Principaux documents
Z247200
Coors porcelain crucible cover
cap size A, I.D. 34 mm
1 PKG
266,00 $
266,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
266,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
266,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille du bouchon
A
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66122
D.I.
34 mm
Description générale
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Caractéristiques et avantages
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Autres remarques
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.