Principaux documents
Z551759
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated burette
volume 250 mL, subdivision, 1 mL
1 EA
943,00 $
943,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
943,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
943,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 1 mL
Plage de mesure du volume
250 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC