Principaux documents
Z530727
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 3, L 225 mm
1 EA
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 020,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
positions 3
Longueur
225 mm
Description générale
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves