Principaux documents
SYNM190044
Synthware vacuum manifold with PTFE stopcocks
number of ports, 4, Hose Connection: right, stopcock size 4 mm
Synonyme(s) :
Synthware M190044, vacuum manifold, vacuum unit
1 EA
494,00 $
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
494,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
number of ports 4
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware M190044
Taille du robinet d'arrêt
4 mm
Description générale
General purpose manifold with 2 mm or 4 mm PTFE stopcocks. Main tube is 22 mm O.D. with serrated hose connection(10 mm O.D.) at right side. Delivery ports have 10 mm serrated hose connections. Distance between stopcocks is 75mm.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.