Principaux documents
Z284688
Supelco
Lampe UV à piles pour Spectroline®
Replacement 4 W longwave bulb
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
Description générale
  • Ampoule 4W grande longueur d′onde
  • Nécessite des piles 4 AA (non comprises)
Note de bas de page
CE Approved
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.