Z279153
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 1.2 L
Synonyme(s) :
Saint Gobain D1075006
113,00 $
About This Item
113,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 1.2 L
Conditionnement
pack of 1 ea
L × l
6 in. × 10 in.
Raccords
septum
Catégories apparentées
Description générale
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample