Principaux documents
Z275808
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size E, max. pipette length 600 mm 24 in.
Synonyme(s) :
pipette cleaning basket, pipette holder
1 EA
549,00 $
549,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
549,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.01
549,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Matériaux
high-density polyethylene
Taille
E
Caractéristiques
Holds 600 mm pipettes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene DS5241-0050
Disponibilité
not available in EU
D.E. du panier
133 mm
Description générale
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries