Principaux documents
Z275786
Nalgene® pipette baskets
size B, max. pipette length 200 mm 8 in.
Synonyme(s) :
pipette cleaning basket, pipette holder
1 EA
489,00 $
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
489,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.01
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
Taille
B
Caractéristiques
Holds 200 mm pipettes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® DS5241-0020
Disponibilité
not available in EU
D.E. du panier
133 mm
Catégories apparentées
Description générale
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries