Z275794
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Synonyme(s) :
pipette cleaning basket, pipette holder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene
Taille
D
Caractéristiques
Holds 400 mm pipettes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene DS5241-0040
Disponibilité
not available in EU
D.E. du panier
133 mm