Principaux documents
Z256226
Supelco
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 24 mL, thread for 20-400
144 EA
402,00 $
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
144 EA
402,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 144 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
24 mL
Raccords
thread for 20-400
Description générale
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Informations légales
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.