Principaux documents
29315-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Synonyme(s) :
Certified PP caps with septa, 100-pack
100 EA
41,20 $
41,20 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
41,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
41,20 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 9 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Is product 29315-U composed of silicone or styrene butadiene rubber?
    1 answer
    1. The product 29315-U is silicone-based.