Principaux documents
Z247324
Coors Buchner funnel
capacity 120 mL
1 EA
117,00 $
117,00 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
117,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
eCl@ss :
32119214
Nomenclature NACRES :
NB.43
117,00 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Description
For Filter Paper Diameter (mm): 70
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66242
Hauteur
130 mm
Capacité
120 mL
Diam. de la plaque/du plateau
83 mm
Diamètre
60 mm, perforated
Description générale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Application
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.