Principaux documents
Z290483
Sigma-Aldrich
Flacons pour filtration sous vide
side-arm flask, capacity 125 mL
1 EA
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
161,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.24
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
glass housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
125 mL
Raccords
connector for stopper