Principaux documents
Z247308
Coors Buchner funnel
capacity 25 mL
1 EA
73,90 $
73,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
73,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
eCl@ss :
32119214
Nomenclature NACRES :
NB.43
73,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
For Filter Paper Diameter (mm): 35 to 40
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66239
Hauteur
100 mm
Capacité
25 mL
Diam. de la plaque/du plateau
43 mm
Diamètre
32 mm, perforated
Catégories apparentées
Description générale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Application
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.