Principaux documents
Z247073
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
1 EA
25,90 $
25,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
25,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
25,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
porcelain
Description
Diameter of holes (mm): 0.7
fits filter diam. 20 - 21 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66148
Capacité
25 mL
D.E. de la partie supérieure
36 mm
Description générale
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.